Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside

Fournisseur: TCI
Synonyms: ((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol

B4171-200MG
TCIAB4171-200MGEA 175 EUR InStock
TCIAB4171-200MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540,66 g/mol
Point de fusion: 103°C
Numéro MDL: MFCD03701135
Numéro CAS: 27851-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité