Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B4174-1G
TCIAB4174-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB4174-1G
Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Dap(Boc)-OH


Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
MW: 426,47 g/mol
Point de fusion: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235896
Numéro CAS: 162558-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité