Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Benzodioxane-6-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid

B4181-1G
TCIAB4181-1GEA 148 EUR InStock
TCIAB4181-1G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid


Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 118°C
Numéro MDL: MFCD01009696
Numéro CAS: 164014-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité