Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nδ-(tert-Butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nδ-Boc-Nɑ-Fmoc-L-ornithine, Nδ-Boc-Nα-Fmoc-L-ornithine, Fmoc-Orn(Boc)-OH

B4184-5G
TCIAB4184-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB4184-5G
Nδ-(tert-Butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ndelta-(tert-Butoxycarbonyl)-Nalpha-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine


Formule: C₂₅H₃₀N₂O₆
MW: 454,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065668
Numéro CAS: 109425-55-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité