Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-4,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)-m-xylene ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S,S)-2,2'-(4,6-m-Xylenediyl)bis(4-isopropyl-2-oxazoline)

B4196-20MG
TCIAB4196-20MGEA 197 EUR InStock
TCIAB4196-20MG
(S,S)-4,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)-m-xylene ≥93.0% (par GC)
(S,S)-4,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)-m-xylene


Formule: C₂₀H₂₈N₂O₂
MW: 328,46 g/mol
Numéro CAS: 929896-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 34.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité