Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BIX 01294 trihydrochloride, hydraté ≥85.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

B4211-25MG
TCIAB4211-25MGEA 379 EUR InStock
TCIAB4211-25MG
BIX 01294 trihydrochloride, hydraté ≥85.0% (sur base azote total)
BIX 01294 trihydrochloride


Formule: C₂₈H₃₈N₆O₂·3HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16618384
Numéro CAS: 1392399-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 7.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité