Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole) ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: CBP, 4,4'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl, 4,4-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1-biphenyl

B4219-1G
TCIAB4219-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB4219-1G
9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole) ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
9,9'-(4,4'-Biphényldiyl)bis(9H-carbazole)


Formule: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD00093417
Numéro CAS: 58328-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité