Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-yl)-2-benzofuran-1,3-dione, 3,3',4,4'-Biphenyltetracarbocylic dianhydride. 4,4'-Biphthalic anhydride

B4262-5G
TCIAB4262-5GEA 115 EUR InStock
TCIAB4262-5G
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone


Formule: C₁₆H₆O₆
MW: 294,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039140
Numéro CAS: 2420-87-3
EINECS: 219-342-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité