Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithiodiglycol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B4263-25G
TCIAB4263-25GEA 138 EUR InStock
TCIAB4263-25G
Dithiodiglycol ≥98.0% (par GC)
Dithiodiglycol


Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00002906
Numéro CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 1.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité