Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid

B4264-1G
TCIAB4264-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB4264-1G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid


Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085749
Numéro CAS: 5733-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité