Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B4281-5G
TCIAB4281-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB4281-5G
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-D-glutamate


Formule: C₂₀H₂₁NO₆
Numéro MDL: MFCD00069647
Numéro CAS: 65706-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité