Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, Boc-Bip(4,4')-OH, Boc-4-phenyl-Phe-OH, Boc-Bip-OH

B4289-1G
TCIAB4289-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB4289-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenyl-L-phenylalanine


Formule: C₂₀H₂₃NO₄
MW: 341,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191184
Numéro CAS: 147923-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 ~ +23.0 deg (C=2, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité