Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B4296-5G
TCIAB4296-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4296-5G
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque


Formule: C₇H₄BrIO₂
Numéro MDL: MFCD00079717
Numéro CAS: 21740-00-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité