Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isophthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester

B4302-25G
TCIAB4302-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4302-25G
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate


Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 233°C
Numéro MDL: MFCD00152284
Numéro CAS: 137-89-3
EINECS: 205-308-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité