N,N',N''-Trimethyldiethylenetriamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Bis(methylamino)-N-methyldiethylamine, N,N-Bis[2-(methylamino)ethyl]methylamine, N1,N2-Dimethyl-N1-(2-(methylamino)ethyl)ethane-1,2-diamine
B4304-5ML
TCIAB4304-5MLEA 159 EUR InStock
TCIAB4304-5ML
N,N',N''-Trimethyldiethylenetriamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N,N',N''-Trimethyldiethylenetriamine
Formule: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Numéro MDL: MFCD00025637
Numéro CAS: 105-84-0
EINECS: 203-337-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f82ce1351a16ceec7017895c870f8330d7e6048&vid=4f82ce1351a16ceec7017895c870f8330d7e6048&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité