Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B4314-50MG
TCIAB4314-50MGEA 405 EUR InStock
TCIAB4314-50MG
[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) ≥95.0% (par HPLC)
[5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II)


Formule: C₅₈H₆₀MgN₄Si₂
MW: 893,62 g/mol
Numéro CAS: 1397288-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité