Valérate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl pentanoate, Butyl Pentanoate, Pentanoic acid butyl ester, Valeric acid butyl ester
B4322-25ML
TCIAB4322-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4322-25ML
Valérate de butyle ≥98.0% (par GC)
Valérate de butyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00015258
Numéro CAS: 591-68-4
EINECS: 209-728-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité