Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylsulphonamide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylpropane-2-sulphonamide

B4347-1G
TCIAB4347-1GEA 104 EUR InStock
TCIAB4347-1G
tert-Butylsulphonamide ≥98.0% (par GC, azote total)
tert-Butylsulphonamide


Formule: C₄H₁₁NO₂S
MW: 137,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179404
Numéro CAS: 34813-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité