Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI

B4348-1G
TCIAB4348-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4348-1G
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole


Formule: C₁₉H₁₃Br₂N
Numéro MDL: MFCD00218292
Numéro CAS: 118599-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité