Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenylbenzhydrazide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Biphenylcarboxylic acid hydrazide

B4350-1G
TCIAB4350-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4350-1G
4-Phenylbenzhydrazide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phenylbenzhydrazide


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017078
Numéro CAS: 18622-23-6
EINECS: 242-451-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité