Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-dimethylaminodithiobenzil)nickel(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B4361-1G
TCIAB4361-1GEA 182 EUR InStock
TCIAB4361-1G
Bis(4-dimethylaminodithiobenzil)nickel(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(4-dimethylaminodithiobenzil)nickel(II)


Formule: C₃₂H₃₀N₂NiS₄
Numéro MDL: MFCD00135960
Numéro CAS: 38465-55-3
EINECS: 253-958-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité