Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B4363-1G
TCIAB4363-1GEA 110 EUR InStock
TCIAB4363-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine


Formule: C₆H₄BrN₃
Numéro MDL: MFCD05663982
Numéro CAS: 875781-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité