Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-trifluoromethyl-L-phenylalanine, Boc-Phe(4-CF3)-OH, N-Boc-4-trifluoromethyl-L-phenylalanine

B4369-1G
TCIAB4369-1GEA 228 EUR InStock
TCIAB4369-1G
N-Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine


Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792407
Numéro CAS: 114873-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité