Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II) ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B4372-200MG
TCIAB4372-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAB4372-200MG
Bis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II) ≥85.0% (par HPLC)
Bis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II)


Formule: C₂₆H₁₆N₆O₈RuS₂
Numéro MDL: MFCD11042213
Numéro CAS: 141460-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92b6c8524fb9edad54624ba06312d746aca942b7&vid=f2b96d6a34aef2bac6badabdbbd7f58903d83257&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité