Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Z907 Dye

B4373-200MG
TCIAB4373-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4373-200MG
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) ≥80.0% (par HPLC)
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)


Formule: C₄₂H₅₂N₆O₄RuS₂
MW: 870,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD12546029
Numéro CAS: 502693-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 10.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité