Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,8-Bis(n-octyloxy)-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B4378-200MG
TCIAB4378-200MGEA 229 EUR InStock
TCIAB4378-200MG
4,8-Bis(n-octyloxy)-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)
4,8-Bis(n-octyloxy)-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene


Formule: C₃₂H₅₄O₂S₂Sn₂
Numéro CAS: 1098102-95-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Sulfuride) 7.70 to 8.70 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité