Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B4383-1G
TCIAB4383-1GEA 140 EUR InStock
TCIAB4383-1G
4-Bromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-pyridone


Formule: C₅H₄BrNO
Numéro MDL: MFCD00234041
Numéro CAS: 36953-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b1c0cdb4ad4c44e76d51181da39341f6c353f37&vid=465c241c287807eb0ec5d16b2a30d6beb48eee69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité