3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
B4405-5G
TCIAB4405-5GEA 146 EUR InStock
TCIAB4405-5G
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 47°C
Numéro MDL: MFCD07375117
Numéro CAS: 132606-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité