Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-bromo-4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine

B4406-1G
TCIAB4406-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB4406-1G
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine


Formule: C₅H₄BrClN₂S
MW: 239,5200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023232
Numéro CAS: 63810-78-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité