Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure de bore ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane

Fournisseur: TCI
Danger

B4416-100ML
TCIAB4416-100MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAB4416-100ML
Trichlorure de bore ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane
Trichlorure de bore


Formule: BCl₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité