4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridine, 4,4'-Bis(5-hexylthiophen-2-yl)-2,2'-bipyridine
B4420-200MG
TCIAB4420-200MGEA 103 EUR InStock
TCIAB4420-200MG
4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,4'-Bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bipyridyl
Formule: C₃₀H₃₆N₂S₂
MW: 488,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD22581259
Numéro CAS: 1047684-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité