(E)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-bis(1,1,3,3,5,5,7,7-octaethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)disilene ≥70% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Eind)(1-Naph)Si=Si(1-Naph)(Eind)
B4421-10MG
TCIAB4421-10MGEA 176 EUR InStock
TCIAB4421-10MG
(E)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-bis(1,1,3,3,5,5,7,7-octaethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)disilene ≥70% (par HPLC)
(E)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-bis(1,1,3,3,5,5,7,7-octaethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)disilene
Formule: C₇₆H₁₀₄Si₂
MW: 1073,84 g/mol
Numéro CAS: 1620487-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 70.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité