Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) sodium salt ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B4432-200MG
TCIAB4432-200MGEA 136 EUR InStock
TCIAB4432-200MG
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) sodium salt ≥85.0% (par HPLC)
Bis(isothiocyanato)(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)(4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) sodium salt


Formule: C₄₂H₅₁N₆NaO₄RuS₂
MW: 892,09 g/mol
Numéro CAS: 871466-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.40 to 9.70 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité