Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine

B4444-1G
TCIAB4444-1GEA 270 EUR InStock
TCIAB4444-1G
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate


Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631214
Numéro CAS: 135632-53-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8802c98f18740aeda5bd74f74fcca6be8d4374&vid=6d8802c98f18740aeda5bd74f74fcca6be8d4374&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité