Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4,7-Bis(5-trimethylstannyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,7-Bis(5-(trimethylstannyl)thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole

B4453-200MG
TCIAB4453-200MGEA 137 EUR InStock
TCIAB4453-200MG
4,7-Bis(5-trimethylstannyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (par GC)
4,7-Bis(5-trimethylstannyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₂₀H₂₄N₂S₃Sn₂
MW: 626,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD28049209
Numéro CAS: 1025451-57-3
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité