4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
B4463-1G
TCIAB4463-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB4463-1G
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₈BBrO₂
MW: 250,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD08701764
Numéro CAS: 145965-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité