Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl methyll(4-piperidyl)carbamate, Methyl(4-piperidyl)carbamic acid tert-Butyl ester

B4466-200MG
TCIAB4466-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4466-200MG
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate


Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Point de fusion: 50°C
Numéro MDL: MFCD02683051
Numéro CAS: 108612-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité