Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Benzyl-N,N'-diisopropylisourea ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Diisopropylcarbamimidic acid Benzyl ester, Benzyl N,N'-Diisopropylcarbamimidate

B4480-1ML
TCIAB4480-1MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAB4480-1ML
O-Benzyl-N,N'-diisopropylisourea ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
O-Benzyl-N,N'-diisopropylisourea


Formule: C₁₄H₂₂N₂O
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD28386087
Numéro CAS: 2978-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité