(R)-3,3'-Bis[[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]-1,1'-bi-2-naphthol ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4485-50MG
TCIAB4485-50MGEA 282 EUR InStock
TCIAB4485-50MG
(R)-3,3'-Bis[[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]-1,1'-bi-2-naphthol ≥92.0% (par HPLC)
(R)-3,3'-Bis[[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₆₆H₅₄N₄O₂
MW: 935,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1620285-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.50 to 6.30 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité