Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis[(2-n-octyldodecyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B4488-200MG
TCIAB4488-200MGEA 415 EUR InStock
TCIAB4488-200MG
2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis[(2-n-octyldodecyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)
2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis[(2-n-octyldodecyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene


Formule: C₅₆H₁₀₂O₂S₂Sn₂
MW: 1108,97 g/mol
Numéro CAS: 1320201-22-6
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité