[[(4-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-butyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4489-200MG
TCIAB4489-200MGEA 251 EUR InStock
TCIAB4489-200MG
[[(4-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-butyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥97.0% (par HPLC)
[[(4-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-butyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)
Formule: C₂₂H₃₃BF₂N₂
Numéro CAS: 151486-56-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 8.00 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Lambda max. 514.0 to 519.0 nm (CH3CN)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité