Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(Tosyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(p-toluenesulphonyloxy)piperidine, 1-Boc-4-tosyloxypiperidine, 4-Tosyloxypiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl p-Toluenesulphonate, tert-Butyl 4-(p-Toluenesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-Tosyloxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidyl p-Toluenesulphonate, 4-(p-Toluenesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester

B4516-1G
TCIAB4516-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB4516-1G
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine ≥98.0% (par HPLC)
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine


Formule: C₁₇H₂₅NO₅S
MW: 355,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796535
Numéro CAS: 118811-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité