Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B4542-100MG
TCIAB4542-100MGEA 141 EUR InStock
TCIAB4542-100MG
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole ≥90.0% (par GC)
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2-n-octyl-2H-benzotriazole


Formule: C₂₂H₂₃Br₂N₃S₂
MW: 553,38 g/mol
Numéro CAS: 1254062-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité