Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[Bis(4-iodophenyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Bis(4-iodophenyl)amino)benzaldehyde

B4543-200MG
TCIAB4543-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAB4543-200MG
4-[Bis(4-iodophenyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (par GC)
4-[Bis(4-iodophenyl)amino]benzaldehyde


Formule: C₁₉H₁₃I₂NO
MW: 525,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD20259247
Numéro CAS: 808758-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité