Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[rhodium(alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)] ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[rhodium(α,α,α',α'-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)], Rh2(esp)2

B4549-100MG
TCIAB4549-100MGEA 132 EUR InStock
TCIAB4549-100MG
Bis[rhodium(alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)] ≥96.0% (par HPLC)
Bis[rhodium(alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid)]


Formule: C₃₂H₄₀O₈Rh₂
MW: 758,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457636
Numéro CAS: 819050-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité