Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Bipyridine-6-carbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Cyano-2,2'-bipyridyl, 6-Cyano-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-6-carbonitrile

B4557-200MG
TCIAB4557-200MGEA 228 EUR InStock
TCIAB4557-200MG
2,2'-Bipyridine-6-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bipyridine-6-carbonitrile


Formule: C₁₁H₇N₃
MW: 181,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD07364147
Numéro CAS: 4392-85-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité