Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyne-1,2-diyl bis(boronic acid Pinacol ester), Acetylene-1,2-diyl bis(boronic acid Pinacol ester)

B4561-1G
TCIAB4561-1GEA 139 EUR InStock
TCIAB4561-1G
1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne


Formule: C₁₄H₂₄B₂O₄
MW: 277,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD22666429
Numéro CAS: 1010840-17-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité