Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bis-PCBM (mixture of isomers)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[60]PCBM

B4576-50MG
TCIAB4576-50MGEA 175 EUR InStock
TCIAB4576-50MG
Bis-PCBM (mixture of isomers)
Bis-PCBM (mixture of isomers)


Formule: C₈₄H₂₈O₄
MW: 1101,14 g/mol
Numéro CAS: 1048679-01-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 88.00 to 95.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité