Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Bis(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone

B4583-200MG
TCIAB4583-200MGEA 147 EUR InStock
TCIAB4583-200MG
N,N'-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide


Formule: C₂₂H₂₄N₄O₄
MW: 408,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923061
Numéro CAS: 22291-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité