Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Bromo-5-iodo-3-n-octylthiophene ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with copper chip

B4584-1G
TCIAB4584-1GEA 112 EUR InStock
TCIAB4584-1G
2-Bromo-5-iodo-3-n-octylthiophene ≥96.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-5-iodo-3-n-octylthiophene


Formule: C₁₂H₁₈BrIS
MW: 401,14 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1085181-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité